Merck
全部照片(3)
重要文件
442909
Sigma-Aldrich
氯化钙 六水合物
≥95%
同義詞:
氯化钙六水合物
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
CaCl2 · 6H2O
CAS號碼:
分子量::
219.08
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
等級
for analytical purposes
品質等級
化驗
≥95%
形狀
solid
mp
30 °C
溶解度
219.1 g/L at 20 °C
密度
1.71 g/mL at 25 °C (lit.)
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O.O.O.O.O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.6H2O/h;2*1H;6*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
InChI 密鑰
QHFQAJHNDKBRBO-UHFFFAOYSA-L
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
氯化钙六水合物是一种无毒性的盐水合物,可用于低温热能的相变蓄热。它的熔化潜热高达170-190 kJ/Kg,熔点为29-30°C。
應用
氯化钙六水合物是一种相变材料(PCM),广泛用于太阳能储存和建筑应用。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Phase change behaviour of some latent heat storage media based on calcium chloride hexahydrate
Carlsson Bo
Solar Energy, 83(4), 485-500 (2009)
Salt hydrates as latent heat storage materials: Thermophysical properties and costs
Kenisarin M and Mahkamov K
Solar Energy Materials and Solar Cells, 145(5), 255-286 (2016)
A novel calcium chloride hexahydrate-based deep eutectic solvent as a phase change materials
Shahbaz K, et al.
Solar Energy Materials and Solar Cells, 155(4), 147-154 (2016)
Experimental investigations on heat transfer in phase change materials (PCMs) embedded in porous materials
Zhou D and Zhao C
Applied Thermal Engineering, 31(5), 970-977 (2011)
Phase change material (PCM) based thermal management system for cool energy storage application in building: An experimental study
Tyagi VV, et al.
Energy and Buildings, 51(5), 248-254 (2012)
文章
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.
Global Trade Item Number
庫存單位GTIN
442909-1KG4061832282817
442909-2.5KG4061838147097