重要文件
441678
Sigma-Aldrich
3-碘苯硼酸
≥95%
同義詞:
B-(3-Iodophenyl)boronic acid, m-Iodobenzeneboronic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
IC6H4B(OH)2
CAS號碼:
分子量::
247.83
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥95%
mp
195-197 °C (lit.)
官能基
iodo
SMILES 字串
OB(O)c1cccc(I)c1
InChI
1S/C6H6BIO2/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4,9-10H
InChI 密鑰
REEUXWXIMNEIIN-UHFFFAOYSA-N
應用
Reactant involved in:
  • Aerobic oxidative coupling with arenes
  • Coupling with acetals
  • Synthesis of inhibitors of homoserine transacetylase
  • Boron-Heck arylation with alkenes
  • N-arylation
  • Heck reactions with electrophilic alkenes
其他說明
含不定量的酸酐
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)