重要文件
438197
Sigma-Aldrich
聚(乙二醇-ran-丙二醇)
Mn ~2,500
登入查看組織和合約定價
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
形狀
viscous liquid
分子量
Mn ~2,500
折射率
n20/D 1.465
黏度
650 cSt(25 °C)(lit.)
bp
>200 °C (lit.)
轉變溫度
pour point 4 °C
溶解度
H2O: soluble at <70 °C
密度
1.095 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
OCCO.CC(O)CO
InChI
1S/C3H8O2.C2H6O2/c1-3(5)2-4;3-1-2-4/h3-5H,2H2,1H3;3-4H,1-2H2
InChI 密鑰
HQPMKSGTIOYHJT-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
用于液压液、金属加工液和润滑剂、热传导液、助焊液、淬火剂、润滑剂、溶剂、增塑剂和控泡剂。
特點和優勢
具有良好的负载润滑性,对金属无腐蚀。灰分含量极低、倾点低、热稳定性良好。
外觀
二羟基官能化。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)