等級
anhydrous
品質等級
化驗
≥99.999% trace metals basis
形狀
powder
反應適用性
reagent type: catalyst
core: indium
雜質
<100 ppm H2O
密度
3.46 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Cl[In](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.In/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI 密鑰
PSCMQHVBLHHWTO-UHFFFAOYSA-K
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
應用
- 吲哚吲哚啉,通过吲哚的自加成作用。
- 乙烯基吲哚,通过未官能化的吲哚和乙烯基叠氮化物。
- 各种环加合物,通过烯烃缩醛与异戊二烯和环戊二烯反应生成。
- N-甲苯磺酰胺,通过醛与对甲苯磺酰胺的缩合反应生成。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - STOT RE 1 Inhalation
標靶器官
Lungs
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
客戶也查看了
文章
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.
相關內容
We offer a complete line of the highest purity inorganic salts and materials for the micro and nanoelectronics market.