重要文件
421790
Sigma-Aldrich
(1R,2R)-反-1,2-环己二醇
99%
同義詞:
(1R)-反-1,2-环己二醇
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H10(OH)2
CAS號碼:
分子量::
116.16
Beilstein:
4780913
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352001
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
99%
光學活性
[α]20/D −39°, c = 1.6 in H2O
光學純度
ee: 99% (HPLC)
mp
107-109 °C (lit.)
SMILES 字串
O[C@@H]1CCCC[C@H]1O
InChI
1S/C6H12O2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5-8H,1-4H2/t5-,6-/m1/s1
InChI 密鑰
PFURGBBHAOXLIO-PHDIDXHHSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Elena Parmigiani et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 35(19), 7388-7402 (2015-05-15)
Cerebellar GABAergic interneurons in mouse comprise multiple subsets of morphologically and neurochemically distinct phenotypes located at strategic nodes of cerebellar local circuits. These cells are produced by common progenitors deriving from the ventricular epithelium during embryogenesis and from the prospective