重要文件
413615
Sigma-Aldrich
碘化钡
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.995% trace metals basis
同義詞:
二碘化钡
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
BaI2
CAS號碼:
分子量::
391.14
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
等級
for synthesis
synthesis grade
品質等級
產品線
AnhydroBeads
化驗
99.995% trace metals basis
形狀
beads
雜質
≤55.0 ppm Trace Metal Analysis
粒徑
−10 mesh
mp
740 °C (lit.)
密度
5.15 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
I[Ba]I
InChI
1S/Ba.2HI/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChI 密鑰
SGUXGJPBTNFBAD-UHFFFAOYSA-L
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
用于容易合成聚(苯基碳炔)(类金刚石碳的前体)的试剂。
法律資訊
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Gurdip K Daffu et al.
Protein engineering, design & selection : PEDS, 28(11), 501-506 (2015-08-06)
The catalytic bioscavenger phosphotriesterase (PTE) is experimentally an effective antidote for organophosphate poisoning. We are interested in the molecular engineering of this enzyme to confer additional functionality, such as improved in vivo longevity. To this aim, we developed PTE cysteine
Rieke, R.D.; Chen. T-A.
Chemistry of Materials, 6, 576-576 (1994)