重要文件
223808
Sigma-Aldrich
碘化钡 二水合物
≥95%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Bal2 · 2H2O
CAS號碼:
分子量::
427.17
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
品質等級
化驗
≥95%
形狀
powder and chunks
密度
5.15 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[H]O[H].[H]O[H].I[Ba]I
InChI
1S/Ba.2HI.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
InChI 密鑰
LRUCFPBOVNFNMO-UHFFFAOYSA-L
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)