重要文件
412945
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-四氢糠胺
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C5H11NO
CAS號碼:
分子量::
101.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
liquid
光學活性
[α]20/D +12°, c = 2 in chloroform
折射率
n20/D 1.455 (lit.)
bp
55 °C/18 mmHg (lit.)
密度
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
ether
SMILES 字串
NC[C@@H]1CCCO1
InChI
1S/C5H11NO/c6-4-5-2-1-3-7-5/h5H,1-4,6H2/t5-/m0/s1
InChI 密鑰
YNOGYQAEJGADFJ-YFKPBYRVSA-N
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
114.8 °F - closed cup
閃點(°C)
46 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)