Key Documents
40725
Sigma-Aldrich
1,3-二甲基-2-咪唑啉酮
absolute, over molecular sieve (H2O ≤0.04%), ≥99.5% (GC)
同義詞:
N,N′-二甲基亚乙基脲, DMEU, DMI
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C5H10N2O
CAS號碼:
分子量::
114.15
Beilstein:
108808
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
等級
absolute
品質等級
化驗
≥99.5% (GC)
形狀
liquid
品質
over molecular sieve (H2O ≤0.04%)
折射率
n20/D 1.472 (lit.)
bp
224-226 °C (lit.)
溶解度
toluene: soluble(lit.)
water: miscible
密度
1.056 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CN1CCN(C)C1=O
InChI
1S/C5H10N2O/c1-6-3-4-7(2)5(6)8/h3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
CYSGHNMQYZDMIA-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
1,3-二甲基-2-咪唑啉酮(DMI)是一种咪唑啉酮衍生物。据报道,它可通过最小化二烷基化副产物的形成并加速γ-丁内酯的单烷基化速率而起到促进剂的作用。已研究了通过使用DMI作为溶剂利用均相催化氢化将CO2转化为低级醇。
應用
1,3-二甲基-2-咪唑啉酮可以用于以下实验:
  • 在合成1,2-双(三甲基硅基)苯作为HMPA取代溶剂。
  • 在亚胺类α-区域选择性异戊烯化过程中作为溶剂。
  • 在纤维素尺寸排阻色谱分析中作为移动相组分之一。
其他說明
偶极非质子溶剂,常用作致癌剂 HMPA 的替代物
在各种合成有机转化反应中作为溶剂。被研究可以用于形成功能性稳定羟基硅烷二基-过渡金属复合物,该复合物是由芳基硅烷光催化获得。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
219.2 °F - closed cup
閃點(°C)
104 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
C.J. Gilmore et al.
Tetrahedron Letters, 24, 3269-3269 (1983)
U. Schollkopf et al.
Synthesis, 675-675 (1983)
D. Seebach et al.
Chemische Berichte, 115, 1705-1705 (1982)
T. Mukaiyama et al.
Chemistry Letters (Jpn), 1507-1507 (1980)
Highly selective hydrogenation of CO2 into C2+ alcohols by homogeneous catalysis.
Qian Q, et al.
Chemical Science, 6(10), 5685-5689 (2015)