Key Documents
399256
Sigma-Aldrich
(二甲基苯基甲硅烷基)乙酰亚基
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H5Si(CH3)2C≡CH
CAS號碼:
分子量::
160.29
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.508 (lit.)
bp
34 °C/0.07 mmHg (lit.)
密度
0.907 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C[Si](C)(C#C)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12Si/c1-4-11(2,3)10-8-6-5-7-9-10/h1,5-9H,2-3H3
InChI 密鑰
SSEAMHJAEFEPPK-UHFFFAOYSA-N
一般說明
(Dimethylphenylsilyl)acetylene is a silylated alkyne. It is reported to participate in the alkynylation of amines catalyzed by Ruthenium complex.
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
134.6 °F - closed cup
閃點(°C)
57 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Ipaktschi J. and Saidi MR.
Science of Synthesis Knowledge Updates, 4 (2012)