重要文件
396249
Sigma-Aldrich
4,4′-硫代二苯硫醇
98%
同義詞:
双(4-巯基苯基)硫醚
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
S(C6H4SH)2
CAS號碼:
分子量::
250.40
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
品質等級
化驗
98%
mp
112-114 °C (lit.)
SMILES 字串
Sc1ccc(Sc2ccc(S)cc2)cc1
InChI
1S/C12H10S3/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8,13-14H
InChI 密鑰
JLLMOYPIVVKFHY-UHFFFAOYSA-N
應用
作为染料的单体和中间体。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Global Trade Item Number
庫存單位GTIN
396249-25G4061831983289
396249-5G4061833597385