About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H20S
CAS號碼:
分子量::
160.32
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
推薦產品
化驗
≥97%
折射率
n20/D 1.457 (lit.)
bp
188 °C (lit.)
密度
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCCCC(C)(C)S
InChI
1S/C9H20S/c1-4-5-6-7-8-9(2,3)10/h10H,4-8H2,1-3H3
InChI 密鑰
MPBLPZLNKKGCGP-UHFFFAOYSA-N
法律資訊
Arkema Inc. 的产品
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
104.0 °F - closed cup
閃點(°C)
40 °C - closed cup