重要文件
381977
Sigma-Aldrich
氢化奎宁-9-菲基醚
97%
同義詞:
O-(9-菲基)氢化奎宁
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C34H34N2O2
CAS號碼:
分子量::
502.65
Beilstein:
4848702
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
光學活性
[α]20/D +420°, c = 1 in ethanol
mp
120 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
CC[C@H]1CN2CCC1CC2[C@H](Oc3cc4ccccc4c5ccccc35)c6ccnc7ccc(OC)cc67
InChI
1S/C34H34N2O2/c1-3-22-21-36-17-15-23(22)18-32(36)34(29-14-16-35-31-13-12-25(37-2)20-30(29)31)38-33-19-24-8-4-5-9-26(24)27-10-6-7-11-28(27)33/h4-14,16,19-20,22-23,32,34H,3,15,17-18,21H2,1-2H3/t22-,23-,32-,34+/m0/s1
InChI 密鑰
TWOVHUYOMTVDRB-BDCWUMDOSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
法律資訊
经 Rhodia Pharma Solutions 授权销售。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)