重要文件
378119
Sigma-Aldrich
碳化硼
powder, <10 μm, 98%
同義詞:
一碳化四硼
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CB4
CAS號碼:
分子量::
55.25
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
98%
形狀
powder
粒徑
<10 μm
密度
2.51 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
B1=BB=C=B1
InChI
1S/CB4/c1-2-4-5-3-1
InChI 密鑰
NOJMLSPGQSYAIT-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
  • 纳米孪晶软化富含硼碳化硼(B13C2):该研究考察了纳米孪晶富含硼碳化硼的机械性质,重点介绍了其在需要材料兼具韧性和硬度的环境中的潜在应用 (Q An, WA Goddard, 2017)。
  • 富含硼碳化硼的结构和机械性质:分析了 碳化硼的结构和机械性质,重点关注其良好的硬度和在保护装置和研磨材料中的潜在应用(C Cheng et al., 2017)。
  • 高密度碳化硼陶瓷:讨论了通过热压法制备高密度碳化硼陶瓷的方法,该研究与需要高材料完整性的应用相关 (SN Perevislov et al., 2018)。
  • 碳化硼陶瓷摩擦性质的综述:评述了碳化硼的摩擦性质,重点介绍了其耐磨性,这种性质对于需要材料耐用性的药物开发应用很重要(W Zhang, 2021)。
  • 碳化硼的局部原子排布和能带结构:详细考察了碳化硼的原子结构和电子性质,阐明了可用于多种化学合成和材料科学应用中的独特化学性质(C Cheng et al., 2018)。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 4
1 of 4