重要文件
36813
Sigma-Aldrich
二乙基二甲基氢氧化铵 溶液
~20% in H2O (T)
同義詞:
二甲基二乙基氢氧化铵
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3CH2)2N(CH3)2(OH)
CAS號碼:
分子量::
119.21
Beilstein:
3688152
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
濃度
~20% in H2O (T)
品質等級
官能基
amine
SMILES 字串
[OH-].CC[N+](C)(C)CC
InChI
1S/C6H16N.H2O/c1-5-7(3,4)6-2;/h5-6H2,1-4H3;1H2/q+1;/p-1
InChI 密鑰
JQDCIBMGKCMHQV-UHFFFAOYSA-M
應用
二乙基二甲基氢氧化铵可用于:
  • 作为UZM-8沸石合成唯一的结构导向剂,后者是苯通过异丙基化合成异苯丙的催化剂。
  • 作为水热法合成纳米Y沸石的有机添加剂。
  • 用于合成层状硅酸盐PLS-3和PLS-4,这两者可作为合成具有拓扑结构的沸石的前体。
  • 通过水热法从硝酸铀酰和1,4-苯二膦酸合成层状磷酸铀酰。
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Synthesis and crystal structure of layered silicate PLS-3 and PLS-4 as a topotactic zeolite precursor
Ikeda T, et al.
Journal of Materials Chemistry, 19(31), 5518-5525 (2009)
Hydrothermal synthesis and structural characterization of organically templated uranyl diphosphonate compounds
Adelani PO, et al.
Crystal Growth & Design, 11(5), 1966-1973 (2011)
Zeolite UZM-8: Synthesis, Characterization, and Catalytic Properties in Isopropylation of Benzene with 2-Propanol
Cha SH, et al.
Topics in Catalysis, 58(7-9), 537-544 (2015)
The synthesis of novel zeolite Y nanoparticles using mesoporous silica with a temperature controlling method
Karami D, and Mahinpey N
The Canadian Journal of Chemical Engineering, 92(4), 671-675 (2014)