Key Documents
332542
Sigma-Aldrich
N,N′-二异丙基-1,3-丙二胺
96%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3)2CHNH(CH2)3NHCH(CH3)2
CAS號碼:
分子量::
158.28
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
96%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.432 (lit.)
bp
77 °C/15 mmHg (lit.)
密度
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)NCCCNC(C)C
InChI
1S/C9H22N2/c1-8(2)10-6-5-7-11-9(3)4/h8-11H,5-7H2,1-4H3
InChI 密鑰
OAVPQXXPJZPXTA-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
147.2 °F - closed cup
閃點(°C)
64 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)