Merck
全部照片(3)
重要文件
300365
Sigma-Aldrich
1,2-Dichloro-4,5-dinitrobenzene
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Cl2C6H2(NO2)2
CAS號碼:
分子量::
237.00
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.47
化驗
98%
形狀
powder, crystals or chunks
mp
105-107 °C (lit.)
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
[O-][N+](=O)c1cc(Cl)c(Cl)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H2Cl2N2O4/c7-3-1-5(9(11)12)6(10(13)14)2-4(3)8/h1-2H
InChI 密鑰
IGSAVPVCQHAPSM-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)