重要文件
283126
Sigma-Aldrich
1-(三甲基硅氧基)环戊烯
97%
同義詞:
1-Cyclopentenyloxytrimethylsilane, Cyclopentanone enol trimethyl silyl ether
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C5H7OSi(CH3)3
CAS號碼:
分子量::
156.30
Beilstein:
385956
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.440 (lit.)
bp
45 °C/11 mmHg (lit.)
密度
0.878 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C[Si](C)(C)OC1=CCCC1
InChI
1S/C8H16OSi/c1-10(2,3)9-8-6-4-5-7-8/h6H,4-5,7H2,1-3H3
InChI 密鑰
UBMYYGXGMPGCBO-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
1-(Trimethylsiloxy)cyclopentene may be used in chemical synthesis studies.
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
96.8 °F - closed cup
閃點(°C)
36 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)