Key Documents
260983
Sigma-Aldrich
三(乙二胺)氯化钴(III) 二水合物
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(H2NCH2CH2NH2)3CoCl3·2H2O
CAS號碼:
分子量::
381.62
分類程式碼代碼:
12161600
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
反應適用性
core: cobalt
reagent type: catalyst
mp
275 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
O.O.NCCN.NCCN.NCCN.Cl[Co](Cl)Cl
InChI
1S/3C2H8N2.3ClH.Co.2H2O/c3*3-1-2-4;;;;;;/h3*1-4H2;3*1H;;2*1H2/q;;;;;;+3;;/p-3
InChI 密鑰
ALLUKJGRPOLBEF-UHFFFAOYSA-K
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Zari Hooshyar et al.
Luminescence : the journal of biological and chemical luminescence, 30(5), 538-548 (2014-10-15)
Diamine-sarcophagine (DiAmsar) binding to human serum albumin (HSA) and bovine serum albumin (BSA) was investigated under simulative physiological conditions. Fluorescence spectra in combination with Fourier transform infrared (FT-IR), UV-visible (UV-vis) spectroscopy, cyclic voltammetry (CV), and molecular docking method were used