重要文件
257885
Sigma-Aldrich
三甲基硅基环戊二烯,异构体混合物
同義詞:
NSC 176274
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C8H14Si
CAS號碼:
分子量::
138.28
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀:
liquid
形狀
liquid
品質等級
折射率
n20/D 1.471 (lit.)
bp
138-140 °C (lit.)
密度
0.833 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
C[Si](C)(C)C1C=CC=C1
InChI
1S/C8H14Si/c1-9(2,3)8-6-4-5-7-8/h4-8H,1-3H3
InChI 密鑰
VMFHCJPMKUTMMQ-UHFFFAOYSA-N
一般說明
Trimethylsilyl cyclopentadiene reacts with ruthenium trichloride in alcohol solvent to yield ruthenocene.
應用
Reactant involved in:
  • Diels-Alder reactions
  • Synthesis of ring-functionalized molybdenocene complexes
  • Allyl isomerization
  • Aromatization of C5 rings
  • Synthesis of N-hydroxyindoles via nucleophilic addition
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
84.2 °F - closed cup
閃點(°C)
29 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Multiple desilylation of silylated cyclopentadienes promoted by ionic ruthenium and rhodium halides.
Winter CH, et al.
Inorganic Chemistry, 32(17), 3654-3659 (1993)