重要文件
235857
Sigma-Aldrich
三乙醇铝
97%
同義詞:
三乙氧基铝
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Al(OC2H5)3
CAS號碼:
分子量::
162.16
Beilstein:
3678970
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
品質等級
化驗
97%
形狀
powder and chunks
solid
反應適用性
core: aluminum
mp
154-159 °C (lit.)
SMILES 字串
CCO[Al](OCC)OCC
InChI
1S/3C2H5O.Al/c3*1-2-3;/h3*2H2,1H3;/q3*-1;+3
InChI 密鑰
JPUHCPXFQIXLMW-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
乙醇铝可用于制备具有定制性能的介孔 γ-氧化铝。它也可用于通过原子层沉积法生长 Al2O3 薄膜。
象形圖
FlameCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Tailored mesoporous alumina prepared from different aluminum alkoxide precursors.
May M, et al.
Journal of Porous Materials, 14(2), 159-164 (2007)
Low temperature (< 100oC) deposition of aluminum oxide thin films by ALD with O3 as oxidant.
Kim SK,et al.
Journal of the Electrochemical Society, 153(5), F69-F76 (2006)
Hailong Xiong et al.
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany), 6(6), 1801543-1801543 (2019-04-03)
Mesoporous metal oxides (MMOs) have attracted comprehensive attention in many fields, including energy storage, catalysis, and separation. Current synthesis of MMOs mainly involve use of surfactants as templates to generate mesopores and organic reagents as solvents to hinder hydrolysis and