重要文件
226505
Sigma-Aldrich
2,2,2-三氯-1,1-二甲基乙基氯甲酸酯
96%
同義詞:
β,β,β-三氯叔丁基氯甲酸酯, β,β,β-三氯叔丁氧基羰酰氯, TCBoc-chloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
ClCO2C(CH3)2CCl3
CAS號碼:
分子量::
239.91
Beilstein:
1935464
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
96%
形狀
solid
bp
83-84 °C/14 mmHg (lit.)
mp
28-30 °C (lit.)
溶解度
ethanol: soluble 10%, clear, colorless
官能基
chloro
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(C)(OC(Cl)=O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C5H6Cl4O2/c1-4(2,5(7,8)9)11-3(6)10/h1-2H3
InChI 密鑰
GMELMFSDPDSXOZ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
人们研究了二甲和纯溶剂中 2,2,2-三氯-1,1-二甲基乙基氯甲酸酯的溶剂分解速率常数
象形圖
Skull and crossbonesCorrosion
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Kinetic studies of the solvolyses of 2, 2, 2-trichloro-1, 1-dimethylethyl chloroformate.
Bull. Korean Chem. Soc., 31(4), 835-835 (2010)