重要文件
226467
Sigma-Aldrich
苯基硫三甲基硅烷
97%
同義詞:
(苯硫基)三甲基硅烷, S-(三甲基甲硅烷基)硫酚, Phenyl trimethylsilyl sulfide
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H5SSi(CH3)3
CAS號碼:
分子量::
182.36
Beilstein:
1905944
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.532 (lit.)
bp
72 °C/8 mmHg (lit.)
密度
0.963 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C[Si](C)(C)Sc1ccccc1
InChI
1S/C9H14SSi/c1-11(2,3)10-9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3
InChI 密鑰
VJMQFIRIMMSSRW-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
91.4 °F - closed cup
閃點(°C)
33 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)