Merck
全部照片(3)
Key Documents
220574
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-α-甲基苄基异氰酸酯
99%
同義詞:
(R)-(+)-1-苯乙基异氰酸酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H5CH(CH3)NCO
CAS號碼:
分子量::
147.17
Beilstein:
3196930
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352118
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
99%
形狀
liquid
光學活性
[α]20/D +10°, neat
光學純度
ee: 96% (GLC)
折射率
n20/D 1.513 (lit.)
bp
55-56 °C/2.5 mmHg (lit.)
密度
1.045 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
amine
isocyanate
phenyl
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C[C@@H](N=C=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H9NO/c1-8(10-7-11)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,1H3/t8-/m1/s1
InChI 密鑰
JJSCUXAFAJEQGB-MRVPVSSYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
(R)-(+)-α-苯乙基异氰酸酯是一种异氰酸类有机化合物。可合成用于不对称催化的手性配体。这种配体在对映选择性反应中起重要作用,使反应生成单种对映体产物。
應用
  • 论文标题: 尼古丁和烟草特异性N-亚硝胺在大鼠体内向4-羟基-4-(3-吡啶基)丁酸的立体选择性代谢。(Trushin N, Hecht SS, 1999)。
  • 论文标题: 4-(甲基亚硝胺)-1-(3-吡啶基)-1-丁酮代谢生成的4-(甲基亚硝胺)-1-(3-吡啶基)-1-丁醇的绝对构型。(Hecht SS, Spratt TE, Trushin N, 1997)。
象形圖
Skull and crossbonesHealth hazard
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
149.0 °F - closed cup
閃點(°C)
65 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Myriam Matoga et al.
Journal of enzyme inhibition and medicinal chemistry, 17(6), 375-379 (2003-04-10)
The derivatization of racemic 5-[(2-methylphenoxy)methyl]-2-amino-2-oxazoline, developed as an imidazoline binding sites ligand, with (+)-(R)-alpha-methylbenzyl isocyanate was performed in chloroform. The reaction led to two pairs of diastereomers, which were separated by RP-HPLC. A kinetic study of the derivatization reaction was
High-performance liquid chromatographic determination of the enantiomers of beta-adrenoceptor blocking agents in biological fluids. II. Studies with atenolol.
S K Chin et al.
Journal of chromatography, 489(2), 438-445 (1989-04-14)