重要文件
77970
Supelco
(S)-(-)-α-甲基苄基异氰酸酯
for chiral derivatization, LiChropur, ≥99.0%
同義詞:
(S)-(-)-1-苯乙基异氰酸酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H5CH(CH3)NCO
CAS號碼:
分子量::
147.17
Beilstein:
4230972
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12000000
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
等級
for chiral derivatization
品質等級
化驗
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
≥99.0%
形狀
liquid
光學活性
[α]20/D −10.5±0.5°, neat
光學純度
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (GC)
品質
LiChropur
技術
HPLC: suitable
折射率
n20/D 1.513
n20/D 1.5145 (lit.)
bp
55-56 °C/2.5 mmHg (lit.)
密度
1.045 g/mL at 20 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C[C@H](N=C=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H9NO/c1-8(10-7-11)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,1H3/t8-/m0/s1
InChI 密鑰
JJSCUXAFAJEQGB-QMMMGPOBSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
(S)-(−)-α-甲基苄基异氰酸酯是一种有用的手性衍生化试剂,可用于手性领域的所有气相色谱(GC)应用。已将其用于满足对映体过量测定的衍生化试剂的要求。
推薦產品
探索最适于HPLCLC-MS 分析的LiChropur试剂
法律資訊
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Skull and crossbonesHealth hazard
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
149.0 °F - closed cup
閃點(°C)
65 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Myriam Matoga et al.
Journal of enzyme inhibition and medicinal chemistry, 17(6), 375-379 (2003-04-10)
The derivatization of racemic 5-[(2-methylphenoxy)methyl]-2-amino-2-oxazoline, developed as an imidazoline binding sites ligand, with (+)-(R)-alpha-methylbenzyl isocyanate was performed in chloroform. The reaction led to two pairs of diastereomers, which were separated by RP-HPLC. A kinetic study of the derivatization reaction was
High-performance liquid chromatographic determination of the enantiomers of beta-adrenoceptor blocking agents in biological fluids. II. Studies with atenolol.
S K Chin et al.
Journal of chromatography, 489(2), 438-445 (1989-04-14)