重要文件
208329
Sigma-Aldrich
氨基钠
greener alternative
98%
同義詞:
Sodamide
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
NaNH2
CAS號碼:
分子量::
39.01
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352301
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
98%
形狀
powder
環保替代產品特色
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
bp
400 °C (lit.)
mp
210 °C (lit.)
環保替代類別
SMILES 字串
N[Na]
InChI
1S/H2N.Na/h1H2;/q-1;+1
InChI 密鑰
ODZPKZBBUMBTMG-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
我们致力于为您提供更环保的替代产品,以符合“绿色化学的12项原则”的一项或多项原则要求。该产品为增强型,提高了能源效率。点击此处,查看更多详情。
應用
试剂:
烯丙基胺和酰胺的合成
抗菌药物的合成
聚集活化与杂环化学
氯化二苯基碘苯基化
酰胺钠(NH2Na)(98%)可用于多种应用,例如:
  • 储氢系统的生产
  • CO2的吸附
  • 燃料电池的制造
象形圖
FlameCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
儲存類別代碼
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
K. G. Hampton, et al.,
Organic Syntheses, 51, 128-132 (1971)
C. Caubere, et al.,
Tetrahedron, 50, 11903-11920 (1994)
Thermal decomposition kinetics of light-weight composite NaNH2-NaBH4 hydrogen storage materials for fuel cells
Bai Y, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 37(17), 12973-12979 (2012)
Christian Bukovec et al.
Organic & biomolecular chemistry, 9(8), 2743-2750 (2011-03-08)
Stannylated allylic carbonates are suitable substrates for Pd-catalyzed allylic aminations. In DMF and with [allylPdCl](2) as catalyst the stannylated allyl amines formed can be directly coupled with electrophiles according to the Stille protocol, giving rise to highly functionalized building blocks
M. Bakavoli, et al.,
Journal of Heterocyclic Chemistry, 48, 149-152 (2010)