重要文件
20026
Sigma-Aldrich
聚苯乙烯负载 2-叔丁基亚氨基-2-二乙基氨基-1,3-二甲基-全氢-1,3,2-二氮杂磷
extent of labeling: ~2.2 mmol/g base loading
同義詞:
聚苯乙烯负载 BEMP
登入查看組織和合約定價
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352128
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
solid
品質等級
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: proton reactive
標籤範圍
~2.2 mmol/g base loading
粒徑
200-400 mesh
SMILES 字串
[X]N1[P](=NC(C)(C)C)(N(CCC1)C)N(CC)CC
其他說明
聚合物键合型 BEMP
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
R. Schwesinger
Chimia, 39, 269-269 (1985)
Elena Chiurchiù et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(24) (2019-12-19)
Highly functionalized furans are the key scaffolds of many pharmaceuticals and bioactive natural products. Herein, we disclose a new fruitful synthesis of polyfunctionalized furans starting from β-nitroenones and α-functionalized ketones. The protocol involves two steps promoted by solid supported species