重要文件
197912
Sigma-Aldrich
2-氨基咪唑硫酸盐
98%
同義詞:
2-Imidazoleamine sulfate
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C3H5N3 · 0.5H2SO4
CAS號碼:
分子量::
132.13
Beilstein:
4726750
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
98%
形狀
solid
mp
270 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
OS(O)(=O)=O.Nc1ncc[nH]1.Nc2ncc[nH]2
InChI
1S/2C3H5N3.H2O4S/c2*4-3-5-1-2-6-3;1-5(2,3)4/h2*1-2H,(H3,4,5,6);(H2,1,2,3,4)
InChI 密鑰
KUWRLKJYNASPQZ-UHFFFAOYSA-N
應用
2-氨基咪唑硫酸盐用于氯乙醇的合成
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
A short synthesis of the marine bioactive metabolite (+/−) girolline.
Tetrahedron Letters, 39(44), 8085-8088 (1998)