Key Documents
186791
Sigma-Aldrich
氯乙酸叔丁酯
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
ClCH2COOC(CH3)3
CAS號碼:
分子量::
150.60
Beilstein:
1753006
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
折射率
n20/D 1.423 (lit.)
bp
48-49 °C/11 mmHg (lit.)
密度
1.053 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
ester
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)CCl
InChI
1S/C6H11ClO2/c1-6(2,3)9-5(8)4-7/h4H2,1-3H3
InChI 密鑰
KUYMVWXKHQSIAS-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
氯乙酸叔丁酯用于合成:
  • 咪唑-1-基-乙酸盐酸盐
  • -二取代氮杂环丙烷酯的合成
  • 基于香豆素荧光团的传感器
象形圖
FlameSkull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
114.8 °F
閃點(°C)
46 °C
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
E Vedejs et al.
The Journal of organic chemistry, 65(18), 5498-5505 (2000-09-02)
Intermolecular alkylation of the aziridinyl oxazole 20 using PhSO(2)CH(2)CH(2)OTf is possible despite the presence of potentially nucleophilic aziridine nitrogen. The resulting oxazolium salt 22 reacts with BnNMe(3)(+)CN(-) to produce the azomethine ylide 24b via electrocyclic ring opening of an oxazoline
Substituent dependent fluorescence response of diazacrown-based PET sensors.
Nagy K, et al.
Tetrahedron, 64(27), 6191-6195 (2008)
Santosh Kumar Singh et al.
Beilstein journal of organic chemistry, 4, 42-42 (2008-12-24)
A convenient and practical synthesis of imidazol-1-yl-acetic acid hydrochloride was achieved via N-alkylation of imidazole using tert-butyl chloroacetate followed by a non-aqueous ester cleavage of the resulting imidazol-1-yl-acetic acid tert-butyl ester in the presence of titanium tetrachloride. The synthesized imidazol-1-yl-acetic