蒸汽密度
1.2 (vs air)
品質等級
形狀
liquid
自燃溫度
997 °F
分子量
average Mw ~95,000 by GPC
成份
solids, 18-22 wt. %
濃度
in toluene
重量
Unit weight does not include weight of solvent.
折射率
n20/D 1.469
轉變溫度
Tg −23 °C
密度
1.21 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
CCOC(=O)C=C
InChI
1S/C5H8O2/c1-3-5(6)7-4-2/h3H,1,4H2,2H3
InChI 密鑰
JIGUQPWFLRLWPJ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
基于PEA的生物相容性共聚物膜可用于几种应用中,例如角膜假体。
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
39.2 °F - closed cup
閃點(°C)
4.0 °C - closed cup
客戶也查看了
Biointegration of corneal macroporous membranes based on poly (ethyl acrylate) copolymers in an experimental animal model.
Alio del Barrio J L, et al.
Journal of Biomedical Materials Research Part A, 103(3), 1106-1118 (2015)
Global Trade Item Number
庫存單位 | GTIN |
---|---|
181889-50G | 4061838137814 |