Merck
全部照片(3)
重要文件
178985
Sigma-Aldrich
硼烷三甲胺络合物
97%
同義詞:
NSC 10220, NSC 145941, NSC 53323, 三氢(三甲胺)硼, 三甲胺硼烷
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3)3N · BH3
CAS號碼:
分子量::
72.95
Beilstein:
3905060
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
反應適用性
reagent type: reductant
bp
172 °C (lit.)
mp
92-94 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES 字串
[BH3-][N+](C)(C)C
InChI
1S/C3H12BN/c1-5(2,3)4/h1-4H3
InChI 密鑰
KQVSXUGMDCAISO-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
用于制备板式钯锌氧化物催化剂的还原剂
胺硼烷和氰基三氢硼酸酯(III)试剂用于化学气相生成和光谱测定元素的试剂
用于催化:
  • 苄叉缩醛糖苷的区域选择性还原开环
  • 极性反转
用于研究
  • 电沉积条件对钴铁磁性薄膜磁性的影响
  • 硼酸化合物的氮硼键离解能和生理活性
稳定、易处理的硼烷源,用于酮和席夫碱的还原反应以及烯烃的硼氢化反应。
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Analytical Chemistry, 66, 4283-4283 (1994)
The Journal of Organic Chemistry, 59, 705-705 (1994)
Aldrichimica Acta, 6, 51-51 (1973)
Global Trade Item Number
庫存單位GTIN
178985-25G4061838754080
178985-5G4061833431566
178985-100G4061838754073