重要文件
15435
Sigma-Aldrich
Boc-Lys(Fmoc)-OH
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC)
同義詞:
Nα-Boc-Nε-Fmoc-L-赖氨酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C26H32N2O6
CAS號碼:
分子量::
468.54
Beilstein:
3576584
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.26
品質等級
化驗
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC)
形狀
solid
光學活性
[α]20/D +3.3±0.5°, c = 1% in ethyl acetate
反應適用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
應用
peptide synthesis
官能基
Boc
Fmoc
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCCNC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C26H32N2O6/c1-26(2,3)34-25(32)28-22(23(29)30)14-8-9-15-27-24(31)33-16-21-19-12-6-4-10-17(19)18-11-5-7-13-20(18)21/h4-7,10-13,21-22H,8-9,14-16H2,1-3H3,(H,27,31)(H,28,32)(H,29,30)/t22-/m0/s1
InChI 密鑰
JYEVQYFWINBXJU-QFIPXVFZSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)