Key Documents
153729
Sigma-Aldrich
2-乙氧基苯甲醛
≥97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C2H5OC6H4CHO
CAS號碼:
分子量::
150.17
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥97%
折射率
n20/D 1.543 (lit.)
bp
136-138 °C/24 mmHg (lit.)
密度
1.074 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[H]C(=O)c1ccccc1OCC
InChI
1S/C9H10O2/c1-2-11-9-6-4-3-5-8(9)7-10/h3-7H,2H2,1H3
InChI 密鑰
DUVJMSPTZMCSTQ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
應用
2-Ethoxybenzaldehyde was used to study the 1,3-dipolar cycloaddition reactions.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
197.6 °F - closed cup
閃點(°C)
92 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Rate accelerations of 1, 3-dipolar cycloaddition reactions in ionic liquids.
Dubreuil JF and Bazureau JP.
Tetrahedron Letters, 41(38), 7351-7355 (2000)