重要文件
150193
Sigma-Aldrich
三苯基乙烯基膦
97%
同義詞:
NSC 84065, 乙烯基三苯基膦, 乙烯基三苯基膦 溴化物, 施魏策尔试剂
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH2=CHP(Br)(C6H5)3
CAS號碼:
分子量::
369.23
Beilstein:
4168860
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
反應適用性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
176-178 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[Br-].C=C[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H18P.BrH/c1-2-21(18-12-6-3-7-13-18,19-14-8-4-9-15-19)20-16-10-5-11-17-20;/h2-17H,1H2;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
VRAYVWUMBAJVGH-UHFFFAOYSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
作为反应物,参与以下反应:
  • 不对称共轭加成和分子内环化
  • 与苯并恶嗪二酮缩合
  • 分子内脱溴化氢
  • Schweizer 反应
  • 与硝基酮 Baylis-Hillman 加成物的环加成
合成杂环的试剂。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)