重要文件
132624
Sigma-Aldrich
原碳酸四甲酯
98%
同義詞:
Orthocarbonic acid tetramethyl ester, Tetramethoxymethane
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C(OCH3)4
CAS號碼:
分子量::
136.15
Beilstein:
1737682
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
折射率
n20/D 1.385 (lit.)
bp
114 °C (lit.)
mp
−5 °C (lit.)
密度
1.023 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
COC(OC)(OC)OC
InChI
1S/C5H12O4/c1-6-5(7-2,8-3)9-4/h1-4H3
InChI 密鑰
AHJWSRRHTXRLAQ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Tetramethyl orthocarbonate undergoes stereoselectively controlled acid hydrolysis.
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
71.6 °F - closed cup
閃點(°C)
22 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Experimental evidence for the stereoelectronically controlled hydrolysis of orthocarbonates.
Li S and Deslongchamps P.
Tetrahedron Letters, 35(31), 5641-5644 (1994)