重要文件
123757
Sigma-Aldrich
1-苄基-2-吡咯烷酮
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C11H13NO
CAS號碼:
分子量::
175.23
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.552 (lit.)
密度
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
phenyl
SMILES 字串
O=C1CCCN1Cc2ccccc2
InChI
1S/C11H13NO/c13-11-7-4-8-12(11)9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6H,4,7-9H2
InChI 密鑰
LVUQCTGSDJLWCE-UHFFFAOYSA-N
一般說明
1-Benzyl-2-pyrrolidinone undergoes reduction in THF with lithium N,N-dialkylaminoborohydrides to yield N-benzylpyrrolidine.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
J M Flaniken et al.
Organic letters, 1(5), 799-801 (2005-08-25)
[reaction: see text] Various five- and six-membered N-alkyl lactams were reduced to the corresponding cyclic amines using lithium N,N-dialkylaminoborohydrides (LAB). Most of the reductions were essentially complete after refluxing in THF for 2 h. The cyclic amine products were easily