重要文件
104418
Sigma-Aldrich
四氟对苯二甲酸
97%
同義詞:
2,3,5,6-四氟-1,4-苯二甲酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6F4-1,4-(CO2H)2
CAS號碼:
分子量::
238.09
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
品質等級
化驗
97%
mp
275-277 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
OC(=O)c1c(F)c(F)c(C(O)=O)c(F)c1F
InChI
1S/C8H2F4O4/c9-3-1(7(13)14)4(10)6(12)2(5(3)11)8(15)16/h(H,13,14)(H,15,16)
InChI 密鑰
WFNRNCNCXRGUKN-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Fluorocarbon polymers, like small-molecule fluorocarbons, exhibit increased thermal stability, hydrophobicity, lipophobicity, improved chemical resistance, and decreased intermolecular attractive forces in comparison to their hydrocarbon analogs.