苛性碱和碱
生命科学因其复杂的分析、日常实验室工作和生产,而需要各种监管所规定的独特解决方案。
因此,您在搜索产品时需要仔细考虑您的应用和目标。
为了简化您的搜索,我们针对三种不同类型的应用,提供了三个不同的苛性碱和碱产品组合品牌。它们是用于分析化学的Supelco®产品、用于实验室和生产的Sigma-Aldrich®材料以及用于生物制药及制药开发和制造的SAFC®产品。每个品牌均可提供具有各种不同体积、不同包装材料和必要文件的多种碱和强碱选择。您可根据应用的特定要求来搜索合适的碱和强碱。
用于仪器分析方法的高纯度碱
我们可提供全面的LiChropur®系列高纯度碱,用于HPLC和LC-MS分析,从而将背景噪音和信号抑制降至最低。这些碱都由我们的质量控制团队进行了应用测试,符合客户的期望。
Suprapur®和Ultrapur® 高纯度碱旨在满足您对无机痕量和超痕量分析的需求。我们每一款分析试剂都具有清晰且有保障的规格。各种不同的现代分析方法(ICP-OES、ICP-MS、AAS等)实现了对每种产品都能提供量身定制的控制和分析程序。
用于经典分析的苛性碱和碱
我们全面的产品线包括以不同浓度、质量等级和包装规格提供的EMSURE®和EMPLURA®苛性碱和碱。 它包括可满足您特定需求的氢氧化钠、氢氧化钾颗粒及其相应的溶液,以及氨溶液。通过将我们的苛性碱和碱用于您的分析,您将受益于能够确保可靠且可重复性分析结果的高纯度和批次间一致性。
我们使用高质量的原材料、超现代的生产技术和完善的质量管理体系,在德国达姆施塔特的默克专用工厂中生产这些化学品。这使得我们能够为您提供具有出色且明确品质的苛性碱和碱,它们具有均一大小的颗粒且杂质含量极低。
EMSURE®分析用苛性碱和碱是我们适用于所有受监管和高要求实验室应用的优质级产品,能在全球范围内提供最佳、最广泛的产品规格。我们大多数的“EMSURE®分析用”苛性碱和碱都可满足或超过各种国际标准的要求,如ACS、ISO和Reag.Ph Eur。我们的EMPLURA®苛性碱和碱是适用于制备级实验室应用和洁净用途的理想选择。它们的规格要求包括了最为重要的参数。此外,如果我们的标准产品尚未完全涵盖您的特殊要求,我们还可提供单独的分析或包装解决方案。
用于研究和生产的高品质盐
我们广泛的Sigma-Aldrich®盐产品涵盖了研究和生产中最常见的等级,包括从试剂
级到我们创新的Redi-Dri®无水盐以及99.99%+金属测试高纯度盐。它们为高品质的缓冲液、化学合成、分离、纯化、提取及其他用于日常应用的研究和生产方法设定了高质量且经验证的标准。Sigma-Aldrich®可为您的日常需求提供可靠的盐,包括从桌面小型应用扩展到批量生产的规模。
生物制药和制药制剂和生产产品
在制药领域,监管要求总是在不断变化。紧跟最新的监管要求,而同时又不失去市场本身,这绝非易事。因仿制药和生物仿制药进入市场而引起的压力不断增加,使得专注于真正重要的事情日渐重要,即贯穿于整个产品周期内的质量和正确合作伙伴。
通过提供从工艺优化到监管事务支持的服务,我们可在产品开发、规模扩大及生产的每一步都为您提供支持。我们用于生物制药和药物制剂及生产的高品质SAFC®产品组合可经受严格的质量控制程序,并根据适用的cGMP准则进行生产。
作为我们Emprove®计划的一部分,我们的原材料均附带有广泛的记录文档,从而促进了制药和生物制药产品的合规性、全面的供应链透明度和风险降低。
滴定用当量标准溶液
我们的Titripur®当量标准溶液和Titrisol®浓缩液可提供一系列各种不同浓度的碱溶液,用于通过滴定方法对化合物进行定量。它们都按照高质量标准进行生产和分析。而Titripur®溶液是按照ISO/IEC 17025标准进行认证的。我们数字化产品的一个创新之处在于瓶底带有可用于无缝传输数据的RFID标签。