主要文件
1576683
USP
Propylene Glycol Dicaprylate/Dicaprate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
Decanoic acid, mixed diesters with octanoic acid and propylene glycol
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H40O4
CAS号:
分子量:
356.54
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
propylene glycol
製造商/商標名
USP
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
SMILES 字串
OC(=O)CCCCCCCCC.OC(=O)CCCCCCC.OC(CO)C
InChI
1S/C10H20O2.C8H16O2.C3H8O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12;1-2-3-4-5-6-7-8(9)10;1-3(5)2-4/h2-9H2,1H3,(H,11,12);2-7H2,1H3,(H,9,10);3-5H,2H2,1H3
InChI 密鑰
YZWQUQVFVLJWCS-UHFFFAOYSA-N
一般說明
本产品按照发行药典的发行和规定提供。支持本产品的所有信息,包括安全数据表和任何产品信息传单,都是在发行药典的授权下开发和发布的。
如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
分析報告
这些产品仅供测试和化验使用。它们不适用于人类或动物,也不能用于诊断、治疗或治愈任何类型的疾病。
其他說明
销售限制可能适用。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2