Merck
BP868
丙二醇
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
别名:
1,2-丙二醇, 丙二醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH(OH)CH2OH
CAS号:
分子量:
76.09
Beilstein:
1340498
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
蒸汽密度
2.62 (vs air)
蒸汽壓力
0.08 mmHg ( 20 °C)
API 家族
propylene glycol
形狀
viscous liquid (Clear)
自燃溫度
779 °F
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
12.5 %
製造商/商標名
BP
折射率
n20/D 1.432 (lit.)
bp
187 °C (lit.)
mp
−60 °C (lit.)
密度
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(O)CO
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3
InChI 密鑰
DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
本产品按照现行药典要求提供和指定。所有为支持本产品而提供的信息,包括 SDS 和任何产品信息小册子,均由药典颁发机构制定和发布。如需进一步的信息和支持,请访问现行药典网站。
應用
Propylene glycol BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Propylene Glycol Solution
  • 包裝
    单位数量:100 mg。随时可能改变。产品按照发行药典的规定交付。有关当前单位数量,请访问英国药典
    其他說明
    可能适用相应的销售限制。
    儲存類別代碼
    10 - Combustible liquids
    水污染物質分類(WGK)
    WGK 3
    閃點(°F)
    217.4 °F - closed cup
    閃點(°C)
    103 °C - closed cup
    从最新的版本中选择一种:
    分析证书(COA)