主要文件
1559505
USP
扑热息痛片剂
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
登录查看公司和协议定价
About This Item
EC號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
prednisone
製造商/商標名
USP
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
一般說明
泼尼松片已经被溶解性能验证标准品泼尼松(30片)取代。 .
本品按现行药典规定交付。所有为支持本产品而提供的信息,包括 SDS 和任何产品信息小册子,均由药典颁发机构制定和发布。
如需进一步的信息和支持,请访问现行药典网站
應用
此 USP 参考标准用于指定的非药典测试和分析。它也用于根据 USP 各论制备强的松片标准溶液:
  • 通过红外光谱法确认样品的化学性质
  • 液相色谱和气相色谱系统的适用性测试
  • 根据 USP 溶解<711>和药物释放<724>通用测试章节进行 USP 仪器 1 和 2 与 1 升容器的性能验证测试
  • 按剂量单位检测制剂含量均匀性
分析報告
这些产品仅供测试和化验使用。它们不适用于人类或动物,也不能用于诊断、治疗或治愈任何类型的疾病。
其他說明
可能适用相应的销售限制。
象形圖
Health hazard
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
STOT RE 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)