Merck
1375025
USP
麦芽糖 一水合物
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
D -(+)-麦芽糖 一水合物, 4-O-α-D-吡喃葡糖基-D-葡萄糖, 麦芽糖
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H22O11 · H2O
CAS号:
分子量:
360.31
Beilstein:
93798
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
maltose
製造商/商標名
USP
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
SMILES 字串
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C12H22O11.H2O/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12;/h1,4-12,14-21H,2-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8+,9-,10+,11+,12+;/m0./s1
InChI 密鑰
HBDJFVFTHLOSDW-DNDLZOGFSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
本品按现行药典规定交付。所有为支持本产品而提供的信息,包括 SDS 和任何产品信息小册子,均由药典颁发机构制定和发布。
如需进一步的信息和支持,请访问现行药典网站
應用
该USP参考标准品仅用于指定质量测试和检测。
也用于根据美国药典(USP)各论制备系统适用性溶液:
  • 肝素钠
    • 葡萄糖
    • 葡萄糖赋形剂
    • 可压缩糖
    • 糖丸
    • 甜食′糖
    • 高果糖玉米糖浆
    • 氢化淀粉水解物
  • 分析報告
    这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。  ​
    其他說明
    可能适用相应的销售限制。
    相關產品
    儲存類別代碼
    11 - Combustible Solids
    水污染物質分類(WGK)
    WGK 3
    Not applicable
    历史批次信息供参考:
    分析证书(COA)
    访问文档库
    其他客户在看
    Slide 1 of 5
    1 of 5
    Sugar Spheres
    USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
    United States Pharmacopeia, 47(6), 6083-6083 (2018)
    Compressible Sugar
    USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
    United States Pharmacopeia, 38(6), 2206-2206 (2020)
    商品
    Separation of Sucrose; Maltose; Maltotriose