Merck
1162148
USP
胞嘧啶
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
4-氨基-2-羟基嘧啶, 4-氨基嘧啶-2-(1 H )-酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H5N3O
CAS号:
分子量:
111.10
Beilstein:
2637
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
cytosine
製造商/商標名
USP
mp
>300 °C (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
SMILES 字串
NC1=NC(=O)NC=C1
InChI
1S/C4H5N3O/c5-3-1-2-6-4(8)7-3/h1-2H,(H3,5,6,7,8)
InChI 密鑰
OPTASPLRGRRNAP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
本产品按照现行药典要求提供和指定。所有为支持本产品而提供的信息,包括 SDS 和任何产品信息小册子,均由药典颁发机构制定和发布。如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
應用
胞嘧啶USP参考标准品设计用于USP药典规定的指定质量测试和分析。
也用于下列USP专论方法:
  • 注射用吉西他滨
  • 盐酸吉西他滨
分析報告
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。
其他說明
可能适用相应的销售限制。
相關產品
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)