Merck
1045520
USP
阿扎胞苷
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
5-阿扎胞苷, 4-氨基-1-(β-D-呋喃核糖基)-1,3,5-三嗪-2(1H)-酮, 阿扎胞苷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H12N4O5
CAS号:
分子量:
244.20
Beilstein:
620461
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
azacitidine
製造商/商標名
USP
mp
226-232 °C (dec.) (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
SMILES 字串
NC1=NC(=O)N(C=N1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C8H12N4O5/c9-7-10-2-12(8(16)11-7)6-5(15)4(14)3(1-13)17-6/h2-6,13-15H,1H2,(H2,9,11,16)/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
InChI 密鑰
NMUSYJAQQFHJEW-KVTDHHQDSA-N
基因資訊
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
本产品由现行药典发布和说明。随附的本产品的所有支持信息,包括SDS和任何产品信息彩页,均遵照现行药典许可而编制和发布。有关更多信息和支持,请参见现行药典网站。
應用
阿扎胞苷USP参考标准品的预期用途是USP规定的指定质量测试和检测。
生化/生理作用
一种强效生长抑制剂及细胞毒素剂,抑制 DNA 甲基转移酶,一种基因表达、基因激活和沉默的重要调节机制。
分析報告
这些产品仅供测试和化验使用。它们不适用于人类或动物,也不能用于诊断、治疗或治愈任何类型的疾病。
其他說明
可能适用相应的销售限制。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Muta. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3