主要文件
Y0002022
塑料添加剂 24
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
别名:
环己烷-1,2-二羧酸二异壬酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C26H48O4
分子量:
424.66
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
製造商/商標名
EDQM
應用
pharmaceutical
SMILES 字串
O(CCCCCCC(C)C)C(=O)C1C(CCCC1)C(=O)OCCCCCCC(C)C
InChI
1S/C26H48O4/c1-21(2)15-9-5-7-13-19-29-25(27)23-17-11-12-18-24(23)26(28)30-20-14-8-6-10-16-22(3)4/h21-24H,5-20H2,1-4H3
InChI 密鑰
HORIEOQXBKUKGQ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
本品按现行药典规定交付。该产品的所有支持信息,包括SDS和任何产品信息宣传页均由药典发行机构制定并发布。如需更多信息和支持,请见现行药典的网站。
應用
塑料添加剂24 EP参考标准品设计用于欧洲药典规定的实验室测试。
包裝
本品按照现行药典要求提供。有关当前单位数量,请见EDQM 参考目录
其他說明
可能适用相应的销售限制。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
435.2 °F - closed cup
閃點(°C)
224 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)