Key Documents
SAAR1724920
Copper(II) sulfate pentahydrate
univAR
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
CuO4S·5H2O
CAS号:
分子量:
249.69
分類程式碼代碼:
12352302
產品線
univAR
分子量
249.69 g/mol
包裝
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR1724920EM)
密度
2.284 g/mL at 25 °C
儲存溫度
2-30°C
應用
Analysed reagent
For laboratory use only
法律資訊
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)