等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥95.0% (HPLC)
形狀
solid
製造商/商標名
PhytoLab
mp
148-150 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COc1c2OC(=O)C=Cc2cc3ccoc13
InChI
1S/C12H8O4/c1-14-12-10-8(4-5-15-10)6-7-2-3-9(13)16-11(7)12/h2-6H,1H3
InChI 密鑰
QXKHYNVANLEOEG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生化/生理作用
8-甲氧基补骨脂素 (8-MOP) 加 A 波紫外线 (UVA) 辐射可诱导单加合物形成和 DNA 链间交联,因此可用于研究 DNA 修复和重组机制。培养的正常人黑素细胞经 8-甲氧基补骨脂素处理和 A 波紫外线 (UVA) 照射后形成 8-甲氧基补骨脂素-磷脂光加成产物,经二酰甘油取代后可在无细胞体系中激活蛋白激酶 C。8-MOP 是纯化重组细胞色素 P450 的灭活剂。它还可以通过抑制 [Ca2+] 的升高,而抑制从 P 物质激活的大鼠腹膜肥大细胞的 P 物质诱导型组胺释放。
其他說明
This compound is commonly found in plants of the genus: angelica carum pimpinella
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
PHL89866-50MG |