Merck
PHL89567
α-细辛脑
phyproof® Reference Substance
别名:
反式-1,2,4-三甲氧基-5-(1-丙烯基)苯, 反式-1-丙烯基-2,4,5-三甲氧基苯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3O)3C6H2CH=CHCH3
CAS号:
分子量:
208.25
Beilstein:
1910606
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥90.0% (HPLC)
形狀
crystals
製造商/商標名
PhytoLab
bp
296 °C (lit.)
mp
57-61 °C (lit.)
SMILES 字串
COc1cc(OC)c(\C=C\C)cc1OC
InChI
1S/C12H16O3/c1-5-6-9-7-11(14-3)12(15-4)8-10(9)13-2/h5-8H,1-4H3/b6-5+
InChI 密鑰
RKFAZBXYICVSKP-AATRIKPKSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)