Merck
PHL89514
菜油甾醇
phyproof® Reference Substance
别名:
24α-甲基-5-胆固烯-3β-醇, 24(R)-Ergost-5-en-3β-ol
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C28H48O
CAS号:
分子量:
400.68
Beilstein:
3216975
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
生物源
Glycine max (soybean)
等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥90.0% (GC)
形狀
crystals
製造商/商標名
PhytoLab
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[H][C@@]12CC=C3C[C@@H](O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@@]24[H])[C@H](C)CC[C@H](C)C(C)C
InChI
1S/C28H48O/c1-18(2)19(3)7-8-20(4)24-11-12-25-23-10-9-21-17-22(29)13-15-27(21,5)26(23)14-16-28(24,25)6/h9,18-20,22-26,29H,7-8,10-17H2,1-6H3/t19-,20+,22-,23-,24+,25-,26-,27-,28+/m0/s1
InChI 密鑰
SGNBVLSWZMBQTH-ZRUUVFCLSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
该物质是具有指定绝对纯度(考虑色谱纯度、水、残留溶剂、无机杂质)的一级参考物质。确切的值见证书。由PhytoLab GmbH & Co. KG检测实验室生产。
菜油甾醇(campesterol)是主要的植物固醇,核心骨架类似于胆固醇,不同的是C24位有一个甲基侧链。具有抗氧化、抗炎和抗癌功能,还可用于治疗高胆固醇血症。
應用
该一级参考标准品可用于:
  • 开发两种高效液相色谱(HPLC)-二极管阵列紫外/可见光检测(DAD-UV/VIS)方法和液相色谱-质谱法(LC-MS),测定青蒿(Artemisia apiacea)药材样品中的菜油固醇、豆固醇和胡萝卜苷
  • 液相色谱-大气压化学电离-串联质谱(LC-APCI-MS/MS)法多残留检测大鼠血浆样本中的β-谷固醇、菜油固醇和豆固醇
  • 超声辅助提取(UAE)后,通过气相色谱-火焰离子检测(GC-FID)法测定百香果籽油中的β-谷固醇和豆固醇
  • 采用经开发和验证的非破坏性方法——质子核磁共振(1H NMR)-偏最小二乘(PLS)法,检测7个不同种类蔬菜的119种植物油中的角鲨烯和4种固醇
  • 采用高效液相色谱-二极管阵列检测法,多残留分析虎杖Reynoutria sachalinensis干燥花、茎提取物中的异槲皮苷、菜油固醇、大黄素8-O-β-D-吡喃葡萄糖苷和槲皮素
其他說明
This compound is commonly found in plants of the genus: ginkgo hedera lycium sambucus silybum triticum
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)