Merck
PHL82601
桑色素
phyproof® Reference Substance
别名:
2′,3,4′,5,7-五羟黄酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H10O7
CAS号:
分子量:
302.24
顏色索引編號:
75660
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥95.0% (HPLC)
形狀
powder
製造商/商標名
PhytoLab
SMILES 字串
O=C1C(O)=C(C(C(O)=C2)=CC=C2O)OC3=CC(O)=CC(O)=C31
InChI
1S/C15H10O7/c16-6-1-2-8(9(18)3-6)15-14(21)13(20)12-10(19)4-7(17)5-11(12)22-15/h1-5,16-19,21H
InChI 密鑰
YXOLAZRVSSWPPT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
该物质是具有指定绝对纯度(考虑色谱纯度、水、残留溶剂、无机杂质)的一级参考物质。确切的值见证书。生产商:PhytoLab GmbH & Co. KG
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
象形圖
Environment
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)